Przejdź do
25339
Intermediate Polar Fused Silica Tubing
L × I.D. 5.0 m × 0.53 mm
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
565,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115710
NACRES:
SB.54
565,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
fused silica tubing
Quality Segment
description
Intermediate Polarity Fused Silica Tubing, phenyl/methyl deactivated
composition
phenyl/methyl (deactivated)
packaging
pkg of 1 ea
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
5.0 m × 0.53 mm
General description
Fused Silica-Lined Stainless Steel Tubing generally finds application, in the measurement of volatile organic compounds (VOCs), especially during air quality study using VOC sampling system.
Deactivated intermediate polar fused silica tubing is ideal for use with injection solvents such as acetone, methylene chloride (dichloromethane), and toluene. It can withstand a maximum temperature up to 360 °C.
Other Notes
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)