Merck
25324
Supelco
SUPELCOWAX 10 Capillary GC Column
L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 0.50 μm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32119290
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
fused silica
agency
OSHA 52,80
meets requirements for USP G16
Parametry
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
265
df
0.50 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
15 m × 0.53 mm
grupa aktywna macierzy
Bonded; poly(ethylene glycol) phase
Zastosowanie
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
industrial hygiene
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
typ kolumny
capillary polar
Opis ogólny
Kapilarna kolumna GC jest również znana jako otwarta kolumna rurowa. Gaz nośny przepływa przez centralny otwór i jest nieograniczony na całej długości kolumny.[1]
Application: This column is based on one of the most widely used polar phases, Carbowax 20M, and is a polar column suitable for analyses of solvents, fatty acid methyl esters (FAMEs), food, flavor and fragrance compounds, alcohols, and aromatics. Additionally, this column is a great choice when a polar general purpose column is required.
USP Code: This column meets USP G16 requirements.
Phase:
  • Bonded
  • Poly(ethylene glycol)
Temp. Limits:
  • ≤0.32 mm I.D.: 35 °C to 280 °C (isothermal or programmed)
  • ≥0.53 mm I.D., <2 μm: 35 °C to 280 °C (isothermal or programmed)
  • ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: 35 °C to 250 °C (isothermal or programmed)
Zastosowanie
Kolumna kapilarna GC 2588 10 może być stosowana do analizy tłuszczu mlecznego w celu wykazania jego korzyści zdrowotnych.[2] Może być również stosowana do rozdzielania polichlorowanych bifenyli w wysokiej rozdzielczości za pomocą kompleksowej dwuwymiarowej chromatografii gazowej.[3]
Inne uwagi
Oferujemy różnorodne akcesoria do chromatografii, w tym strzykawki analityczne.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
High-resolution separation of polychlorinated biphenyls by comprehensive two-dimensional gas chromatography.
Korytar P
Journal of Chromatography A, 958 (1), 202-218 (2002)
Evaluation of two GC columns (60-m SUPELCOWAX 10 and 100-m CP sil 88) for analysis of milkfat with emphasis on CLA, 18: 1, 18: 2 and 18: 3 isomers, and short-and long-chain FA
Lipids, 37 (8), 823-835 (2002)
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)