COLO 741
93052621, human colon (pelvic wall metastasis), Fibroblast-like
About This Item
Polecane produkty
product name
COLO 741, 93052621
pochodzenie biologiczne
human colon (pelvic wall metastasis)
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Fibroblast-like
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
metastasis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Powiązane kategorie
Pochodzenie linii komórkowej
Human colon carcinoma
Opis linii komórkowej
Derived from a pelvic wall metastasis of a 69 year old female with colon carcinoma.
Zastosowanie
Tumourigenicity studies
Profil DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11
D13S317: 9,11
D16S539: 11,12
D5S818: 13
D7S820: 12
THO1: 7,9
TPOX: 8,11
vWA: 17,18
CSF1PO: 11
D13S317: 9,11
D16S539: 11,12
D5S818: 13
D7S820: 12
THO1: 7,9
TPOX: 8,11
vWA: 17,18
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.