Przejdź do
24748
Inserts for 15×45 mm Vials
volume 0.15 mL, glass insert (with bottom spring), O.D. × H 6 mm × 38 mm, pkg of 100 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
267,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
267,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
glass insert (with bottom spring)
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
6 mm × 38 mm
volume
0.15 mL
application(s)
general analytical
compatibility
for use with 15x45mm
General description
Micro volume vial inserts, when used in conjunction with autosampler vials, allow for maximum sample recovery and easier sample removal. Vial inserts (volume 0.15 mL, glass insert (with bottom spring), O.D. × H 6 mm × 38 mm) allow the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts should be chosen based on the inner diameter of the vial neck.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
854110854988854995
description
volume 0.15 mL, glass insert (with bottom spring), O.D. × H 6 mm × 38 mm, pkg of 100 ea
description
volume 0.1 mL, conical clear glass (with bottom spring), pkg of 1000 ea
description
volume 0.1 mL, conical clear glass, pkg of 1000 ea
description
size 0.10 mL, conical clear glass, O.D. × H 5 mm × 30 mm
volume
0.15 mL
volume
0.1 mL
volume
0.1 mL
volume
-
material
glass insert (with bottom spring)
material
conical clear glass (with bottom spring)
material
conical clear glass
material
conical clear glass
compatibility
for use with 15x45mm
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
for use with 12 × 32mm vials with 4.6mm I.D.
O.D. × H
6 mm × 38 mm
O.D. × H
6 mm × 28 mm
O.D. × H
6 mm × 31 mm
O.D. × H
5 mm × 30 mm
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 1000 ea
packaging
pkg of 1000 ea
packaging
pkg of 1000 ea
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)