Kluczowe dokumenty
23470-U
Supelco
Methane, Ethane, Ethylene, Acetylene, Propane, Propylene, Propyne, and n-Butane
15 ppm each component in nitrogen, cylinder of 48 L, analytical standard
About This Item
Kod UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Formularz
gas
opakowanie
cylinder of 48 L
producent / nazwa handlowa
Scott Gas T54-48
dostępność
not available in EU
stężenie
15 ppm each component in nitrogen
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
multi-component solution
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Cechy i korzyści
  • Metan, etan, etylen, acetylen, propan, propylen, propyn i n-butan o stężeniu 15 ppm każdego składnika w azocie to wieloskładnikowa mieszanina gazów odpowiednia do kalibracji GC, testowania stacjonarnych i osobistych monitorów gazu oraz testowania przemysłowych analizatorów kominowych in situ.
  • Do zestawu dołączony jest certyfikat analizy.
  • Pakowany w lekkie, nienadające się do ponownego napełnienia pojemniki, nadające się do recyklingu.
  • Przenośne, wygodne i łatwe w użyciu.
  • Produkowany grawimetrycznie dla maksymalnej dokładności.
  • Identyfikowalne przez NIST.
Analit
Opis
    Acetylene
    Butane
    Ethane
    Ethylene
    Methane
    Propane
    Propylene
    Propyne
    Zobacz wszystko (8)
Piktogramy
Gas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)