Merck
22775
Agilent/HP JetPaper Print Cartridge
Wybierz wielkość
1 EA
304,00 zł
304,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
304,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
44103103
304,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Opis ogólny
Fits the Agilent/HP 3396A integrator, plus QuietJet, ThinkJet, and QuietJet Plus printers. One cartridge prints ~600,000 characters in black ink.
Temperatura zapłonu (°F)
437.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
225 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)