Kluczowe dokumenty
22553
Supelco
Vinyl chloride in nitrogen
10 ppm, cylinder of 14 L, analytical standard
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
analytical standard
Formularz
gas
opakowanie
cylinder of 14 L
producent / nazwa handlowa
Scott Gas T71-14
dostępność
not available in Canada, EU
stężenie
10 ppm
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
multi-component solution
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Cechy i korzyści
  • Vinyl chloride in nitrogen, 10 ppm is a two component gas mixture suitable for GC calibration, testing of fixed and personal gas monitors, and testing of in situ industrial stack analyzers.
  • A certificate of analysis is included.
  • Packaged in lightweight, non-refillable, recyclable containers.
  • Portable, convenient, and easy to use.
  • Manufactured gravimetrically for maximum accuracy.
  • NIST traceable.
Piktogramy
Gas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)