Kluczowe dokumenty
Z322202
Quickfit® right-angle tubing adapter
joint: ST/NS 29/32
Synonim(y):
MF10/4B/SC
Wybierz wielkość
1 EA
181,00 zł
181,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
181,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
181,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS29/32
producent / nazwa handlowa
Quickfit MF 10/4B/SC
dostępność
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Opis ogólny
With joint and right angle-connection with screw-thread connector for flexible tubing.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)