Przejdź do
22491
Supeltex M-4 Packed Column Ferrule, 1/8 in. Column O.D.
I.D. 1/8 in., 1/8 in. O.D. Column, pkg of 10 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
352,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121815
NACRES:
SB.54
352,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 10 ea
maximum temperature
450 °C
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
I.D.
1/8 in.
compatibility
1/8 in. O.D. Column
General description
Ferrules are suitable for the attachment of the column and other glass components to the system. Flexible graphite ferrules withstand high temperatures and are capable of compression.
Supelco has refined the design of these graphite ferrules to provide a clean, sharp profile with minimal flash.
Characteristics:
Seals at one-quarter turn past fingertight. Maximum sealing surface contact, reduced risk of column contamination at installation.
Material Composition: flexible graphite
Maximum Temperature: 450 °C
Legal Information
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
224782249222472
description
I.D. 1/8 in., 1/8 in. O.D. Column, pkg of 10 ea
description
I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 50 ea
description
I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 10 ea
description
I.D. 1/8 in., 1/8 in. O.D. Column, pkg of 50 ea
I.D.
1/8 in.
I.D.
1/4 in.
I.D.
1/4 in.
I.D.
1/8 in.
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 50 ea
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 50 ea
maximum temperature
450 °C
maximum temperature
-
maximum temperature
-
maximum temperature
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
-
compatibility
1/8 in. O.D. Column
compatibility
1/4 in. O.D. Column
compatibility
1/4 in. O.D. Column
compatibility
1/8 in. O.D. Column
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)