Kluczowe dokumenty
22298-U
Precision Sampling syringe needles
volume 25-10000 μL, for use with VICI Series A-2, C, D, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2.0 in. × 0.028 in. × 0.005 in.
Synonim(y):
REPLACEMENT TAPER NEEDLEA-2, C, D PK3
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiały
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
opis
A-2, C, D
Właściwości
point style Beveled point, open end (25-100 μL)
opakowanie
pkg of 3 ea
producent / nazwa handlowa
VICI 943050
igła dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
2.0 in. × 0.028 in. × 0.005 in.
pojemność
25-10000 μL
kompatybilność
for use with VICI Series A-2, C, D
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)