Merck
21976-U
Swagelok® 90 Degree Male Elbow
Swagelok® 400-2-2, stainless steel, 1/8 in. male NPT, 1/4 in. Swagelok
Synonim(y):
Swagelok® 400-2-2, SS ELBOW MALE, 1/4TX1/8P, EA
About This Item
Kod UNSPSC:
41112500
eCl@ss:
32035302
NACRES:
SB.54
Materiały
stainless steel
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Swagelok® 400-2-2
dopasowywanie
1/4 in. Swagelok
1/8 in. male NPT
Opis ogólny
Kolanko stopniowe służy do zmiany kierunku rury. Zazwyczaj stosuje się kolanka 45-stopniowe lub 90-stopniowe. Kolanka wymuszają nagłe zmiany średnicy wewnętrznej i szorstkie krawędzie, co prowadzi do turbulencji i większego spadku ciśnienia. Są one odpowiednie dla systemów rurowych. Możliwość gięcia rur zapewnia płynniejsze przejście.
Nuts and ferrules included.
Informacje prawne
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thwarting fluid-system leaks.
Cox, John C.
Chemical Processing (2002)