Merck
21241
Supelco
GC Stationary Phase
phase OV-225, bottle of 5 g
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
agency
meets requirements for USP G19
opakowanie
bottle of 5 g
Parametry
0-265 °C temp. range
metody
gas chromatography (GC): suitable
grupa aktywna macierzy
OV-225 phase
rozpuszczalność
acetone: soluble
typ kolumny
packed GC
Opis ogólny
Metody GC są podzielone na dwie klasy w zależności od charakteru faz stacjonarnych: chromatografia gaz-ciało stałe (GSC) i chromatografia gaz-ciecz (GLC). GSC ma stały materiał adsorpcyjny, a cząsteczki substancji rozpuszczonej są usuwane z fazy ruchomej za pomocą sił elektrostatycznych. GLC ma cienką warstwę cieczy pokrytą lub związaną na powierzchni obojętnej cząstki lub na ściankach kolumny, gdzie cząstki substancji rozpuszczonej są zatrzymywane w fazie ciekłej w oparciu o ich współczynniki podziału.[1] Podstawową potrzebą fazy stacjonarnej jest zapewnienie separacji próbki przy zachowaniu integralności fazy przez rozsądny okres czasu. Powinna ona być stabilna na zmiany chemiczne i termiczne. Selektywność, symetria piku, czas analizy, stopień separacji, ogonowanie piku to kilka parametrów, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze fazy stacjonarnej.[2] OV-225 jest polarną fazą silikonowaną. Zawiera 50% metysilikonu, 25% cyjanopropylu i 25% fenylosilikonu. Możliwe jest oddzielenie związków aromatycznych od alifatycznych zawierających taką samą liczbę atomów węgla.[3]
Synthesized specifically to be purer, of narrow molecular weight range, and without trace catalysts or impurities for use as a GC stationary phase.
Zastosowanie
OV-225 na kolumnach nadaje się do rozdzielania cukrów neutralnych i aminowych podczas analizy chemicznej za pomocą chromatografu gazowego.[4]
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S J Millar et al.
Infection and immunity, 51(1), 302-306 (1986-01-01)
Two separate species of lipopolysaccharide (LPS) from Bacteroides gingivalis 381 have been isolated. Sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis demonstrated not only the heterogeneity of each species, but also that they represented high- and low-molecular-weight LPS entities. Although both contained the
Michael O'Keefe
Residue Analysis in Food: Principles and Applications, 187-187 (2000)
David B. Troy, Paul Beringer
Remington: The Science and Practice of Pharmacy, 605-605 (2006)
James P. Lodge, Jr.
Methods of Air Sampling and Analysis, 98-98 (1988)