Przejdź do
22046
SWAGELOK® Tee
SWAGELOK® 200-3, stainless steel, 1/8 in. SWAGELOK
Synonim(y):
Swagelok® 200-3,SS TEE 1/8" EA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
331,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32035302
UNSPSC Code:
41115717
NACRES:
SB.54
331,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 200-3
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
fitting
1/8 in. SWAGELOK
General description
Nuts and ferrules included.
Application
Two Swagelok® tees connected in series maybe used in the nanoliter injection system used for microliter column chromatography, the branch of the first tee could be connected to a restricted capillary followed by high-pressure shut-off valve (“SPLIT”), whereas the branch of the second tee could be connected with wide-bore stainless steel tubing directly to a shut-off valve (“PURGE”).
Legal Information
SWAGELOK is a registered trademark of Swagelok Company
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
22036Z56609822067
SWAGELOK® Tee SWAGELOK® 200-3, stainless steel, 1/8 in. SWAGELOK
22046
SWAGELOK® Tee
SWAGELOK® Tee SWAGELOK® 400-3, stainless steel, 1/4 in. SWAGELOK
22036
SWAGELOK® Tee
description
SWAGELOK® 200-3, stainless steel, 1/8 in. SWAGELOK
description
SWAGELOK® 400-3, stainless steel, 1/4 in. SWAGELOK
description
stainless steel
description
stainless steel, 1/8 in. SWAGELOK, 1/4 in. male NPT, 200-1-4
fitting
1/8 in. SWAGELOK
fitting
1/4 in. SWAGELOK
fitting
1/8 in. SWAGELOK, 1/2 in. male NPT
fitting
1/4 in. male NPT, 1/8 in. SWAGELOK
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 200-3
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 400-3
manufacturer/tradename
SWAGELOK 200-1-8
manufacturer/tradename
200-1-4
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
-
packaging
pkg of 1 ea
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Swagelok® Tee
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)