Kluczowe dokumenty
20366-U
Supelco
ORBO 91T Carbotrap B / Carbosieve SIII Sorbent Tube (3-bed)
O.D. × L 7 mm × 150 mm, pkg of 25 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
12190000
Materiały
W,W,W separators
skład
Bed A, 100 mg
Bed B, 200 mg (Bed C 100mg)
Bed C, 100 mg
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
ORBO 91T
śr. zewn. × dł.
7 mm × 150 mm
Matryca
Carbosieve S-III Carbon Molecular Sieve (CMS) (Bed B & Bed C)
Carbotrap® B Graphitized Carbon Black (GCB) (Bed A)
Zastosowanie
air monitoring
kompatybilność
for sampling Volatile Organic Compounds (VOCs) C2-C12 (Japanese methodology)
Informacje prawne
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)