20048
ORBO™ 601 Amberlite™ XAD®-8 (16/50), 100 mg (single adsorbent)
W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
W,W separators
agency
OSHA 28
skład
Bed A, 100 mg (single-bed sorbent tube)
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
ORBO™ 601
śr. zewn. × dł.
6 mm × 75 mm
macierz
XAD-8
wielkość cząstki
16-50 mesh
Zastosowanie
environmental
industrial hygiene
Informacje prawne
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta