Przejdź do zawartości
Merck
Wszystkie zdjęcia(1)

Kluczowe dokumenty

18918-1AMP

Supelco

F.A.M.E. Mix, C8-C24

analytical standard,  wt. % (varied)

Zaloguj sięWyświetlanie cen organizacyjnych i kontraktowych


About This Item

Kod UNSPSC:
85151701
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.

klasa czystości

analytical standard

Certyfikat analizy

certificate of analysis is enclosed in each package.

opakowanie

pkg of 100 mg

stężenie

 wt. % (varied)

metody

HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable

Zastosowanie

food and beverages

Format

multi-component solution

Warunki transportu

dry ice

temp. przechowywania

−20°C

Zastosowanie

It was used in analysing fatty acid methyl esters from corn oil extract using GC-FID method, in a study which was performed to detect corn oil in adulterated sesame oil by chromatography and carbon isotope analysis.[1] It was also used as standard mix for FAME analysis from Moringa oleifera samples using GC-MS.[2]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.

Analit

Opis

    Methyl arachidate 8 wt. %
    Methyl behenate 8 wt. %
    Methyl decanoate 8 wt. %
    Methyl cis-13-docosenoate 5 wt. %
    Methyl dodecanoate 8 wt. %
    Methyl linoleate 5 wt. %
    Methyl linolenate 5 wt. %
    Methyl myristate 8 wt. %
    Methyl octanoate 8 wt. %
    Methyl oleate 5 wt. %
    Methyl palmitate 11 wt. %
    Methyl palmitoleate 5 wt. %
    Methyl stearate 8 wt. %
    Methyl tetracosanoate 8 wt. %
    Zobacz wszystko (14)

zastąpiony przez

Piktogramy

Environment

Hasło ostrzegawcze

Warning

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Klasyfikacja zagrożeń

Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3

Kod klasy składowania

11 - Combustible Solids

Klasa zagrożenia wodnego (WGK)

WGK 2

Temperatura zapłonu (°F)

Not applicable

Temperatura zapłonu (°C)

Not applicable


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów

GC-FID/MS analysis of fatty acids in Indian cultivars of Moringa oleifera: potential sources of PUFA.
Saini, R. K., N. P. Shetty, and P. Giridhar
Journal of the American Oil Chemists' Society, 91.6, 1029-1034 (2014)
Detection of corn oil in adulterated sesame oil by chromatography and carbon isotope analysis.
Seo, Hye-Young, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 87.6, 621-626 (2010)
Yeong Hwan Seo et al.
Bioresource technology, 200, 1073-1075 (2015-11-29)
In this study, persulfate, a solid-type oxidant, was adopted as a substitute for hydrogen peroxide in extracting lipid from microalgae biomass. Microalgae cells were concentrated at pH 3 and with 200mg/L of ferric chloride, conditions which can activate oxidants such

Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.

Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej