Kluczowe dokumenty
15020AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Synonim(y):
TM=["Astec"] TM=["CHIROBIOTIC"] Kolumna do chromatografii chiralnej V2
Wybierz wielkość
1 EA
11 720,00 zł
11 720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
11 720,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
11 720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Astec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 2.1 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L88
opis
HPLC column
linia produktu
Astec®
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Astec®
Parametry
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 2.1 mm
Matryca
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
vancomycin phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
200 Å
Zakres roboczy pH
3.5-7.0
metoda separacji
chiral
Opis ogólny
Neutral molecules, amides, acids, esters and amines show considerable enantioselectivity on these vancomycin-based CSPs. A wide variety of secondary and tertiary amines have been separated on the CHIROBIOTIC® V in the polar ionic mode. The CHIROBIOTIC® V has demonstrated many of the separation characteristics of protein-based stationary phases, but with exceptional stability and much higher sample capacity. Some chiral analytes have been resolved that have not been reported separated on any other chiral stationary phase. CHIROBIOTIC® V and V2 differ in their bonding chemistry the pore size of the support particle, giving them different selectivity and preparative capacity.
  • Bonded phase: Vancomycin
  • Operating pH range: 3.5 - 7.0
  • Particle diameter: 5, 10 or 16 μm
  • Pore size: 100 Å (CHIROBIOTIC® V) or 200 Å (CHIROBIOTIC® V2)
CHIROBIOTIC FAQs
CHIROBIOTIC Reference Bibliography
Chiral Product Literature
Zastosowanie
  • Opracowanie i walidacja metody UFLC-MS/MS do enancjoselektywnego oznaczania d,l-treo-metylofenidatu, d,l-treo-etylofenidatu i kwasu d,l-treo-rytalinowego w osoczu szczurów oraz jej zastosowanie do badań farmakokinetycznych...: W badaniu wykorzystano kolumnę 6513 3826 V2 Chiral HPLC do opracowania i walidacji metody UFLC-MS/MS do enancjoselektywnego oznaczania różnych enancjomerów metylofenidatu i kwasu ritalinowego w osoczu szczurów. Zastosowanie kolumny w badaniach farmakokinetycznych podkreśla jej skuteczność w badaniach biomedycznych, szczególnie w analizie chiralnych cząsteczek leków (Zhang et al., 2016).
  • Nowa metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej do oznaczania (R)-warfaryny i (S)-warfaryny z wykorzystaniem separacji chiralnej na fazie stacjonarnej opartej na glikopeptydzie...: W badaniach zastosowano kolumnę 6513 3826 V2 Chiral HPLC do chiralnego rozdzielania i oznaczania enancjomerów warfaryny. Badanie podkreśla przydatność kolumny w analizie farmaceutycznej i jej skuteczność w badaniu chiralnych enancjomerów leków (Malakova et al., 2009).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chromatography Liquid Chiral Separations
Xiao, T.L., et al.
Encyclopedia of Separation Science, 1-15 (2000)
Enantiospecific determination of dl-methylphenidate and dl-ethylphenidate in plasma by liquid chromatography?tandem mass spectrometry: Application to human ethanol interactions
Zhu, Hao-Jie, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 879 (11-12), 783-788 (2011)
Chiral derivatives of Butenafine and Terbinafine: synthesis and antifungal activity
Fuglseth, Erik, et al.
Tetrahedron, 65 (47), 9807-9813 (2009)
Direct and indirect separations of five isomers of Brivanib Alaninate using chiral high-performance liquid chromatography
He, Brian Lingfeng, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 875 (1), 122-135 (2008)
Doris Frühauf et al.
Journal of chromatography. A, 1269, 242-254 (2012-10-30)
A sub-minute enantioselective normal phase high performance liquid chromatographic (HPLC) method for the analysis of a chiral precursor molecule employed frequently in folic acid syntheses was developed, optimized and successfully validated according to ICH-guidelines. It could be shown that ultra-high