15019AST
Astec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Chiralna kolumna fazy stacjonarnej V2
Wybierz wielkość
10 190,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
10 190,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Astec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L88
opis
HPLC column
linia produktu
Astec®
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Astec®
Parametry
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 2.1 mm
Matryca
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
vancomycin phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
200 Å
Zakres roboczy pH
3.5-7.0
metoda separacji
chiral
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Bonded phase: Vancomycin
- Operating pH range: 3.5 - 7.0
- Particle diameter: 5, 10 or 16 μm
- Pore size: 100 Å (CHIROBIOTIC® V) or 200 Å (CHIROBIOTIC® V2)
CHIROBIOTIC FAQs
CHIROBIOTIC Reference Bibliography
Chiral Product Literature
Zastosowanie
- Opracowanie i walidacja metody UFLC-MS/MS do enancjoselektywnego oznaczania d,l-tero-metylofenidatu, d,l-tero-etylofenidatu i kwasu d,l-tero-rytalinowego w osoczu szczurów oraz jej zastosowanie do badań farmakokinetycznych...: Badanie to podkreśla zastosowanie chiralnej kolumny HPLC 6513 3826 V2 w ocenie farmakokinetycznej leków chiralnych, demonstrując jej użyteczność w dokładnej i wydajnej separacji chiralnej dla chemii analitycznej w badaniach farmakologicznych (Zhang et al., 2016).
- Nowa metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej do oznaczania (R)-warfaryny i (S)-warfaryny z wykorzystaniem separacji chiralnej na fazie stacjonarnej opartej na glikopeptydzie...: W artykule opisano metodę wykorzystującą chiralną kolumnę HPLC 6513 3826 V2 do rozróżniania enancjomerów warfaryny, pokazując jej krytyczną rolę w terapeutycznym monitorowaniu leków i farmakologii klinicznej, co ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i skuteczności leczenia (Malakova et al., 2009).
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?