13766-U
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase 10% SP-2100, matrix 80/100 SUPELCOPORT support, L × O.D. × I.D. 10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel column
Parametry
0-350 °C temperature (isothermal or programmed)
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
macierz
80/100 SUPELCOPORT support
grupa aktywna macierzy
10% SP-2100 phase
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for use with General Configuration
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta