Kluczowe dokumenty
12809-U
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase 23% SP®-1700, matrix 80/100 Chromosorb P AW support, L × O.D. × I.D. 30.0 ft (9.1 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Synonim(y):
GC column, Chromosorb P w/SP1700
Wybierz wielkość
2650,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2650,00 zł
Polecane produkty
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
Parametry
0-110 °C temperature (isothermal or programmed)
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
30.0 ft (9.1 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matryca
80/100 Chromosorb P AW support
grupa aktywna macierzy
23% SP®-1700 phase
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for use with General Configuration
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)