Merck
12500-U
Supelco
Metal Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase SP®-1000, 0.1%, matrix 80/100 Carbopack C support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
NACRES:
SB.54
Materiały
stainless steel column
producent / nazwa handlowa
Agilent
Parametry
0-225 °C temperature (isothermal or programmed)
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matryca
80/100 Carbopack C support
grupa aktywna macierzy
SP®-1000 phase, 0.1%
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for use with Agilent Configuration A
Opis ogólny
Kolumny z wypełnieniem wykonane ze stali nierdzewnej są zazwyczaj stosowane przy wyższych prędkościach przepływu gazu nośnego, ponieważ mogą one wytrzymać podwyższone ciśnienie. Kolumny ze stali nierdzewnej są zwykle przemywane rozcieńczonym kwasem solnym, a następnie wodą z dodatkiem metanolu, acetonu, dichlorku metylenu i n-heksanu w celu usunięcia wszelkich produktów korozji i śladów środków smarnych.
An economical metal column should be used for less demanding applications where the inertness of glass is not required. This column fits Agilent 5880, 5890, 6890, 7820, and 7890 (configuration A, on-column injection, all detectors except TCD).
Zastosowanie
Kolumna chromatograficzna gazowa ze stali nierdzewnej wypełniona SP-1000 na nośniku Carbopack C została użyta do wykrywania i separacji perfluorowęglowodorów w gazach zbiornikowych przy użyciu chromatografu gazowego wyposażonego w system detektora wychwytu elektronów (GC/ECD).
Informacje prawne
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • 11820Coated GC Packing, phase SP®-1000, 0.1%, matrix 80/100 Carbopack C support, bottle of 15 gKarta charakterystyki
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C U Galdiga et al.
Fresenius' journal of analytical chemistry, 367(1), 43-50 (2001-03-03)
A new method for the analysis of perfluorocarbon tracers (PFTs) in reservoir samples based on adsorption/thermal desorption in combination with NICI-GC/MS is presented. The tracer compounds were trapped in tubes filled with a carbon molecular sieve and in a two-step
Introduction to Analytical Gas Chromatography.
Scott RPW.
Science, 102-108 (1997)