10305AST
Astec® CHIROBIOTIC® (5 μm) HPLC Column Screening Kit
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Synonim(y):
Zestaw do wyboru kolumny chiralnej
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Astec® CHIROBIOTIC® HPLC Column Screening Kit, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
linia produktu
Astec®
opakowanie
pkg of 1 kit
producent / nazwa handlowa
Astec®
Parametry
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
Matryca
fully porous particle
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å pore size
pH robocze
3.5-6.8
metoda separacji
chiral
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
- 15024ASTAstec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mmKarta charakterystyki
- 12024ASTAstec® CHIROBIOTIC® T Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mmKarta charakterystyki
- 13024ASTAstec® CHIROBIOTIC® R Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mmKarta charakterystyki
- 14024ASTAstec® CHIROBIOTIC® TAG Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mmKarta charakterystyki
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)