Merck
10300-U
Supelco
HayeSep® Porous Polymer Adsorbent
matrix HayeSep Q, 60-80 mesh, bottle of 75 cc
Wybierz wielkość
75 CC
1180,00 zł
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
75 CC
1180,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23201100
NACRES:
SB.54
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
Poziom jakości
opakowanie
bottle of 75 cc
producent / nazwa handlowa
Hayes Separation Inc
Parametry
275 °C temp. limit
powierzchnia
~582 m2/g
Matryca
HayeSep Q
wielkość cząstki
60-80 mesh
gęstość
~0.35 g/mL (free fall density)
Opis ogólny
Porowate polimery są najbardziej odpowiednim adsorbentem do zastosowań opartych na analizie gazów, kwasów, amin, substancji organicznych o niskiej liczbie atomów węgla i wody.[1] Najlepiej nadają się do chromatografii gazowej i są zasadniczo kopolimerami polidiwinylobenzenu (DVB), które mają bardzo porowatą naturę, od mezoporowatej do mikroporowatej.[2] 1365 ma dużą powierzchnię dzięki swoim mikroporom, co czyni go odpowiednim kandydatem do separacji gazów i lotnych związków organicznych (VOC).[3] Ponadto są one stosunkowo obojętne i wykazują hydrofobowość.[4]
HayeSep porous polymers, considered second generation materials, are consistent batch-to-batch, with minimal shrinkage and monomer bleed.
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Informacje prawne
HayeSep is a registered trademark of Hayes Separation Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gas Chromatography in Air Pollution Analysis.
Berezkin V.G and Drugov Y.S. et al.
J. Chromatogr. Library, 49, 50-51 (1991)
Columns for Gas Chromatography: Performance and Selection.
Grob RL and Barry EF. et al.
Science, 22-23 (2007)
Gas Chromatography.
Poole C. et al.
Science, 127-130 (2012)
Modern Practice of Gas Chromatography.
Grob RL and Barry EF. et al.
Science, 79-83 (2004)
Trace Analysis of Specialty and Electronic Gases.
Geiger W.M and Raynor M.W. et al.
Science, 256-257 (2013)