Merck
10293
Supelco
HayeSep® Porous Polymer Adsorbent
matrix HayeSep D, 100-120 mesh, bottle of 75 cc
About This Item
Kod UNSPSC:
23201100
eCl@ss:
32119290
Formularz
solid
opakowanie
bottle of 75 cc
producent / nazwa handlowa
Hayes Separation Inc
Parametry
290 °C temp. limit
metody
gas chromatography (GC): suitable
powierzchnia
~795 m2/g
Matryca
HayeSep D
wielkość cząstki
100-120 mesh
gęstość
~0.33 g/mL (free fall density)
Opis ogólny
Porowate polimery są najbardziej odpowiednim adsorbentem do zastosowań opartych na analizie gazów, kwasów, amin, substancji organicznych o niskiej liczbie atomów węgla i wody. Najlepiej nadają się do chromatografii gazowej i są zasadniczo kopolimerami polidiwinylobenzenu (DVB), które mają bardzo porowatą naturę, od mezoporowatej do mikroporowatej. 1365 ma dużą powierzchnię dzięki swoim mikroporom, co czyni go odpowiednim kandydatem do separacji gazów i lotnych związków organicznych (VOC). Ponadto są one stosunkowo obojętne i wykazują hydrofobowość.
HayeSep porous polymers, considered second generation materials, are consistent batch-to-batch, with minimal shrinkage and monomer bleed.
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Zastosowanie
HayeSep D w połączeniu z Tenax TA został użyty do analizy polarnych związków o niskiej masie cząsteczkowej, takich jak metanol i etanol, oraz niepolarnych lotnych związków organicznych, takich jak benzen i toluen w desorpcji programowanej temperaturowo połączonej ze spektrometrią mas i spektroskopią w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR).
Informacje prawne
HayeSep is a registered trademark of Hayes Separation Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Detection of volatile organic compounds by temperature-programmed desorption combined with mass spectrometry and Fourier transform infrared spectroscopy.
Ketola RA, et al.
Analytica Chimica Acta, 562 (2), 245-251 null
Gas Chromatography in Air Pollution Analysis.
Berezkin V.G and Drugov Y.S. et al.
J. Chromatogr. Library, 50-51 (1991)
Gas Chromatography
Poole C. et al.
Science, 127-130 (2012)
Trace Analysis of Specialty and Electronic Gases.
Geiger W.M and Raynor M.W. et al.
Science, 256-257 (2013)
Modern Practice of Gas Chromatography.
Grob RL and Barry EF. et al.
Science, 79-83 (2004)