Kluczowe dokumenty
10292
HayeSep® Porous Polymer Adsorbent
matrix HayeSep D, 80-100 mesh, bottle of 75 cc
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
opakowanie
bottle of 75 cc
producent / nazwa handlowa
Hayes Separation Inc
Parametry
290 °C temp. limit
metody
gas chromatography (GC): suitable
powierzchnia
~795 m2/g
Matryca
HayeSep D
wielkość cząstki
80-100 mesh
gęstość
~0.33 g/mL (free fall density)
Opis ogólny
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)