Merck
07441
Supelco
Malonyl-L-carnitine lithium salt
analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17NO6 · xLi+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.25 (free acid basis)
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥90.0% (HPLC)
aktywność optyczna
[α]/D -34.0±3.0°, c = 0.1 in H2O
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zanieczyszczenia
acetone
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CC(O)=O)=O)CC([O-])=O
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CC(O)=O)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H17NO6/c1-11(2,3)6-7(4-8(12)13)17-10(16)5-9(14)15/h7H,4-6H2,1-3H3,(H-,12,13,14,15)/t7-/m1/s1
Klucz InChI
ZGNBLKBZJBJFDG-SSDOTTSWSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)