Merck
04342
Supelco
Diethofencarb
reference material
Synonim(y):
Isopropyl N-(3,4-diethoxyphenyl)carbamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H21NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
reference material
Próba
≥97.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
ciąg SMILES
CCOc1ccc(NC(=O)OC(C)C)cc1OCC
InChI
1S/C14H21NO4/c1-5-17-12-8-7-11(9-13(12)18-6-2)15-14(16)19-10(3)4/h7-10H,5-6H2,1-4H3,(H,15,16)
Klucz InChI
LNJNFVJKDJYTEU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten materiał referencyjny (RM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten RM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość, w tym niepewność i data ważności, są podane na certyfikacie.
Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma-aldrich.com
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)