Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
ZRB2768
Sigma-Aldrich
Anti-STXBP1/MUNC18-1 Antibody, clone 2K7 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Białko unc-18 homolog 1, Białko unc-18 homolog A, Białko wiążące syntaksynę 1, MUNC18-1, N-Sec1, Unc-18A, Unc18-1, p67
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
recombinant monoclonal
opis
clone 2K7
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 67.57 kDa
observed mol wt ~62 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... STXBP1(6812)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 2K7 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa białko wiążące syntaksynę 1 (STCBP1). Jego celem jest epitop w obrębie 21 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 21 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiego białka wiążącego syntaksynę 1 (STCBP1).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek NIH3T3.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło lizat komórek STXBP1/MUNC18-1 NIH3T3.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło STXBP1/MUNC18-1 w lizatach z komórek HeLa i PC12 oraz ludzkiej tkance mózgowej.
Test wiązania powinowactwa:: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd STXBP1/MUNC-18-1 z KD wynoszącym 9,5 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło STXBP1/MUNC18-1 w skrawkach tkanki ludzkiej kory mózgowej.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło STXBP1/MUNC18-1 w komórkach HeLa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Białko wiążące syntaksynę 1 (UniProt: P61764; znane również jako MUNC18-1, N-Sec1, Protein unc-18 homolog 1, Unc18-1, Protein unc-18 homolog A, Unc-18A, p67) jest kodowane przez gen STXBP1 (znany również jako UNC18A) (Gene ID: 6812) u człowieka. STXBP1 jest niezbędnym składnikiem presynaptycznego mechanizmu uwalniania neuroprzekaźników i jest wykrywany w mózgu i rdzeniu kręgowym i jest wzbogacony w aksony. Wiąże syntaksynę, składnik mechanizmu fuzji pęcherzyków synaptycznych, prawdopodobnie w stosunku 1:1. Według doniesień wchodzi w interakcje z syntaksyną 1, 2 i , ale nie z syntaksyną 4. Bierze udział w egzocytozie pęcherzyków o gęstym rdzeniu presynaptycznym i primingu pęcherzyków synaptycznych. Uczestniczy w regulacji dokowania i fuzji pęcherzyków synaptycznych poprzez interakcję z białkami wiążącymi GTP. Bierze udział w uwalnianiu neuroprzekaźników poprzez oddziaływanie ze składnikiem kompleksu SNARE STX1A i pośredniczy w montażu kompleksu SNARE na błonach synaptycznych. STXBP1 jest jednym z najczęściej zmutowanych genów w sporadycznej niepełnosprawności intelektualnej i zaburzeniach rozwojowych. Wiadomo, że mutacje w tym genie powodują encefalopatię rozwojową i padaczkową 4 (DEE4), ciężką postać padaczki charakteryzującą się częstymi napadami tonicznymi lub skurczami rozpoczynającymi się w okresie niemowlęcym. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Chen, W., et al. (2020). eLife 9; e48705).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Rekonstytucja
Odtworzyć liofilizowany osad przeciwciała za pomocą 25 μl ultraczystej wody lub soli fizjologicznej buforowanej fosforanem (PBS). Zapoznaj się z naszym protokołem rekonstytucji i szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi aplikacji w zakresie sugerowanych rozcieńczeń początkowych i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)