Merck
AB5871
Przeciwciało anty-SNAP-25
Chemicon®, from goat
Synonim(y):
Synaptosomal-associated Protein 25
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
4
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
goat
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SNAP25(6616)
Immunogen
Rekombinowany ludzki SNAP-25
Application
Przeciwciało anty-SNAP-25 jest przeciwciałem przeciwko SNAP-25 do stosowania w IP, WB, IH.
Western blot: 1:100 - 1:2000
ELISA: 1:1000 - 1:100 000
Immunohistochemia: 1:50 - 1:100
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Synapse & Synaptic Biology
Biochem/physiol Actions
SNAP-25
Physical form
Format: Oczyszczony
Frakcja IgG (białko A) w PBS z 50% glicerolem i 0,01% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w postaci nierozcieńczonej przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Glutamate is an excitatory neurotransmitter found in the synaptic vesicles of glutamatergic synapses. The post-synaptic neurons in these synapses contain ionotropic and metabotropic glutamate receptors. Glutamate binds to AMPA (α-amino-3-hydroxy-5- methylisoxazole-4-propionic acid) subtype glutamate receptors, leading to sodium influx into the post-synaptic cell and resulting in neuronal excitability and synaptic transmission. The NMDA (N-methyl-d-aspartate) subtype glutamate receptors, on the other hand, regulate synaptic plasticity, and can influence learning and memory. The metabotropic g-protein coupled mGluRs modulate downstream calcium signaling pathways and indirectly influence the synapse’s excitability. The synaptic architecture includes intracellular scaffolding proteins (PSD-95, GRIP), intercellular cell adhesion molecules (NCAMs, N-Cadherins), and a variety of signaling proteins (CaMKII/PKA, PP1/PP2B). Processes critical for synaptic transmission and plasticity are influenced by these molecules and their interactions. When the function of these molecules is disrupted, it leads to synaptic dysfunction and degeneration, and can contribute to dementia as seen in Alzheimer’s disease.
Arek Szklarczyk et al.
Journal of neurochemistry, 102(4), 1256-1263 (2007-05-03)
Matrix metalloproteinases (MMPs) belong to a family of zinc dependent enzymes best studied for their role in cancer and inflammation. Though MMPs typically target extracellular proteins, here we show that MMP-7, an MMP family member which lacks a C-terminal hemopexin-like
Benoit J Gentil et al.
Journal of neurochemistry, 131(5), 588-601 (2014-08-13)
Peripherin is a type III intermediate filament protein, the expression of which is associated with the acquisition and maintenance of a terminally differentiated neuronal phenotype. Peripherin up-regulation occurs during acute neuronal injury and in degenerating motor neurons of amyotrophic lateral
Noelle C Anastasio et al.
Journal of neurochemistry, 113(6), 1504-1515 (2010-03-30)
The action of serotonin (5-HT) at the 5-HT(2C) receptor (5-HT(2C)R) in cerebral cortex is emerging as a candidate modulator of neural processes that mediate core phenotypic facets of several psychiatric and neurological disorders. However, our understanding of the neurobiology of
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB587104053252738821