Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
ZRB2761
Sigma-Aldrich
Anti-Mitofusin-1 Antibody, clone 1I7 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Homolog Fzo, transbłonowa GTPaza MFN1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
recombinant monoclonal
opis
clone 1I7
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 84.16 kDa
observed mol wt ~84 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... MFN1(55669)
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1I7 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa Mitofusin-1. Celuje w epitop w obrębie 24 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 24 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiej Mitofusin-1.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek PC3.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło Mitofusin-1 w lizacie komórek PC3.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Mitofusin-1 w lizacie komórek K562.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd Mitofusin-1 z KD 2,4 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Mitofusin-1 w wycinkach tkanki ludzkiej nerki.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Mitofusin-1 (UniProt: Q8IWA4; znany również jako homolog Fzo, transbłonowa GTPaza MFN1) jest kodowany przez gen MFN1 (Gene ID: 55669) u człowieka. Mitofusyna-1 i -2 (Mfn1 i Mfn2) to białka homologiczne GTPazy związane z dynaminą, które są zlokalizowane na zewnętrznej błonie mitochondrialnej i są niezbędne do fuzji mitochondriów. Uważa się, że łączą one sąsiednie mitochondria poprzez skoordynowaną oligomeryzację i hydrolizę GTP. Odgrywają również rolę w kształtowaniu interfejsu retikulum endoplazmatycznego-mitochondria. Mają one około 80% homologii sekwencji i zawierają homologiczne domeny funkcjonalne. Mitofusyna-1 jest kodowanym jądrowo, homodimerycznym białkiem, które może również tworzyć homomultimery i heteromultimery z mitofusyną -2. Jest wszechobecnie dystrybuowana, ale wyższą ekspresję obserwuje się w tkankach nerek i serca. Mfn1 zawiera dwie domeny cytoplazmatyczne (aa 1-584; 630-741), dwie domeny transbłonowe (aa 585-605; 609-629) i krótką mitochondrialną domenę międzybłonową (aa 606-608). Jego region GTPazy składa się z centralnego arkusza β z trzema helisami po każdej stronie. Stwierdzono, że wyciszenie genu MFN1 hamuje fuzję mitochondriów, a następnie zmniejsza produkcję ATP. Opisano trzy izoformy Mfn1, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Cao, Y-L., et al. (2017). Nature. 542(7641); 372-376; Qi, Y., et al. (2016). J. Cell Biol. 215(5); 621-629; Ishihara, N., et al. (2004). J. Cell Sci. 117(26); 6535-6546).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)