ZRB2680
Anti-PAFAH/PLA2G7 Antibody, clone 1E9 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
1-alkyl-2-acetylglycerophosphocholine esterase, 2-acetyl-1-alkylglycerophosphocholine esterase, EC:3.1.1.47, Group-VIIA phospholipase A2, LDL-PLA(2), LDL-associated phospholipase A2, PAF 2-acylhydrolase, PAF acetylhydrolase, Platelet-activating factor acetylhydrolase, gVIIA-PLA2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E9, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 50.08 kDa
observed mol wt ~38 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
affinity binding assay: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... PLA2G7(7941)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in RAW264.7 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected PAFAH/PLA2G7 in RAW264.7 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected PAFAH/PLA2G7 in lysates from HL-60 cells, Human spleen tissue and Rat spleen tissue.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected PAFAH/PLA2G7 in Human spleen tissue sections.
Immunofluorescence Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected PAFAH/PLA2G7 in Human spleen tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound PAFAH/PLA2G7 peptide with a KD of 1.1 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1