Kluczowe dokumenty
SAB1300639
Sigma-Aldrich
Anti-USP12 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 12, Anti-Ubiquitin thiolesterase 12, Anti-Ubiquitin-specific processing protease 12, Deubiquitinating enzyme 12, Ubiquitin hydrolyzing enzyme 1
Wybierz wielkość
100 μG
1870,00 zł
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1870,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... USP12(219333)
Opis ogólny
Modyfikacja białek docelowych przez ubikwitynę uczestniczy w wielu funkcjach biologicznych. Białka przeznaczone do degradacji lub przetwarzania przez proteasom 26 S są sprzężone z wieloma kopiami ubikwityny. Jednak przyłączenie ubikwityny lub cząsteczek związanych z ubikwityną może również powodować zmiany w dystrybucji subkomórkowej lub modyfikację aktywności białka. Dodatkowy poziom regulacji ubikwityny, deubikwitynacja, jest katalizowany przez proteazy zwane enzymami deubikwitynującymi, które dzielą się na cztery różne rodziny. C-końcowe hydrolazy ubikwityny, proteazy przetwarzające specyficzne dla ubikwityny (USP),1 białka wiążące aldehyd ubikwityny z domeną OTU oraz metaloenzymy zawierające domenę Jab1/Pad1/MPN. Spośród tych czterech rodzin, USP reprezentują najbardziej rozpowszechnione i reprezentowane enzymy deubikwitynujące w całej ewolucji. USP mają tendencję do uwalniania ubikwityny ze sprzężonego białka. Wykazują one podobne domeny katalityczne zawierające konserwowane pola Cys i His, ale rozbieżne N-końcowe i czasami C-końcowe rozszerzenia, które uważa się za funkcjonujące w rozpoznawaniu substratów, lokalizacji subkomórkowej i interakcjach białko-białko.
Immunogen
USP12 (UB12_HUMAN, 5-35)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z N-końcowego regionu ludzkiego USP12.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)