ZRB2181
Przeciwciało anty-KLF2, klon 1C3 10889 Królik monoklonalny
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Czynnik podobny do Krueppela 2, Czynnik podobny do czynnika Krueppela w płucach
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C3, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 37.42 kDa
observed mol wt ~40 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... KLF2(10365)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Oceniane metodą Western Blotting w ekstrakcie jądrowym komórek HeLa.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło KLF2 w ekstrakcie jądrowym komórek HeLa.
Testowane aplikacje
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 tego przeciwciała wykryło KLF2 w skrawkach tkanki ludzkiego żołądka.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło KLF2 w komórkach MCF-7.
Analiza cytometrii przepływowej: 0,1 g z reprezentatywnej partii wykryło KLF2 w milionie komórek MCF-7.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii wykryło rekombinowany fragment znakowany GST odpowiadający 56 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiego KLF2.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd KLF2 z KD wynoszącym 9,2 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)