Merck
09-796
Przeciwciało anty-PADI4, CT
from rabbit
Synonim(y):
HL-60 PAD, białko PADI-H, deiminaza peptydyloargininowa IV, deiminaza białkowo-argininowa typu IV, deiminaza peptydyloargininowa typu IV, deiminaza peptydyloargininowa typu V, deiminaza białkowo-argininowa, deiminaza białkowo-argininowa typu 4
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PADI4(23569)
General description
PADI4 (deiminaza białkowo-argininowa typu 4) jest członkiem rodziny enzymów odpowiedzialnych za konwersję reszt argininy do reszt cytruliny poprzez katalizę deiminacji reszt argininy. PADI4 reguluje w dół metylację argininy histonów H3 i H4, zarówno poprzez zapobieganie metylacji argininy przez CARM1 i HRMT1L2/PRMT1, jak i poprzez konwersję metyloargininy do cytruliny. Białko to może odgrywać rolę w rozwoju granulocytów i makrofagów, prowadząc do stanu zapalnego i odpowiedzi immunologicznej.
~74 kDa
Immunogen
Epitop: C-terminus
Syntetyczny liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowemu regionowi PADI4.
Application
Anti-PADI4 Antibody, C-terminus jest przeciwciałem przeciwko PADI4 do stosowania w WB, ELISA.
ELISA: W teście ELISA zastosowano rozcieńczenie 1:1000 poprzedniej partii.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało rozpoznaje PADI4 na C-końcu i wokół niego.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS i 0,09% azydku sodu.
Wytrącanie nasyconym siarczanem amonu (SAS), a następnie dializa z PBS.
Preparation Note
Przechowywać przez 6 miesięcy w temperaturze 2-8ºC od daty otrzymania. W przypadku długotrwałego przechowywania, przechowywać w temperaturze -20ºC
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HEK293
Evaluated by western blot on HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1:25-1:500 dilution of this antibody detected PADI4 in HEK293 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c