Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej".
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1M12 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa transkrypcyjne białko represorowe YY1. Jego celem jest epitop w obrębie 15 aminokwasów od C-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 15 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiego transkrypcyjnego białka represorowego YY1.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HeLa.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło YY1/Ying-Yang 1 w lizacie komórek HeLa.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło znakowany His-ABP rekombinowany fragment ludzkiego białka YY1/Ying-Yang 1.
Analiza immunoenzymatyczna (ELISA): Seria rozcieńczeń z reprezentatywnej partii wykryła znakowany His-ABP rekombinowany fragment ludzkiego białka YY1/Ying-Yang 1.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd YY1/Ying-Yang 1 z KD wynoszącym 1,1 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Transkrypcyjne białko represorowe YY1 (UniProt: P25490; znane również jako czynnik transkrypcyjny delta, podjednostka S kompleksu INO80, NF-E1, Yin i yang 1, YY-1) jest kodowane przez gen YY1 (znany również jako INO80S) (Gene ID: 7528) u człowieka. YY-1 jest wszechobecnym czynnikiem transkrypcyjnym z klasy białek palca cynkowego GLI-Kruppel. Wykazuje pozytywną i negatywną kontrolę nad dużą liczbą genów komórkowych i wirusowych poprzez wiązanie się z miejscami nakładającymi się na miejsce rozpoczęcia transkrypcji. Wiąże się z sekwencją konsensusową 5′-CCGCCATNTT-3′; jednak niektóre geny mają dłuższy motyw wiążący, który umożliwia wzmocnione wiązanie. Jego domena wiążąca DNA jest zlokalizowana w aminokwasach 295-414. Jego wpływ na regulację transkrypcji zależy od kontekstu, w którym się wiąże, a jego różnorodne mechanizmy działania obejmują bezpośrednią aktywację lub represję, pośrednią aktywację lub represję poprzez rekrutację kofaktorów lub aktywację lub represję poprzez zakłócenie miejsc wiązania lub zmiany konformacyjne DNA. Aktywność YY-1 jest regulowana przez czynniki transkrypcyjne i białka cytoplazmatyczne, które, jak wykazano, znoszą aktywację lub represję za pośrednictwem YY1. Odgrywa ważną rolę w rozwoju, różnicowaniu i naprawie DNA. Wykazano również, że działa synergistycznie z SMAD1 i SMAD4 w ekspresji genów specyficznych dla serca za pośrednictwem białka morfogenetycznego kości. Wiąże się z elementami wiążącymi SMAD w obrębie elementu odpowiedzi BMP regionów aktywujących serce. W odpowiedzi na sygnały apoptozy jest proteolitycznie rozszczepiany przez kaspazę 7. Jednak fosforylacja seryny 118 przez kinazę kazeinową 2 zapobiega jej rozszczepieniu przez kaspazę 7. Mutacje w genie YY1 zostały powiązane z insulinoma ze znacznym wzrostem wydzielania insuliny. Mutacja T372R jest neomorficzna, co powoduje konstytutywną aktywację szlaków sygnałowych cAMP i wapnia zaangażowanych w wydzielanie insuliny. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Cromer, MK., et al. (2015). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 112(13); 4062-4067; Cai, Y., et al. (2007). Nat. Struct. Mol. Biol. 14(9); 872-874; Lee, KH., et al. (2004). Development. 131(19); 4709-4723).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany