Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
WH0007528M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-YY1 antibody produced in mouse
clone 2C4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DELTA, Anti-NFE1, Anti-UCRBP, Anti-YINYANG1, Anti-YY1 transcription factor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... YY1(7528)
Opis ogólny
Gen YY1 (Yin Yang 1) koduje białko należące do rodziny genów GLI-Krüppel. Jest to białko palca cynkowego, które ulega wszechobecnej ekspresji. Gen YY1 jest zmapowany na ludzkim chromosomie 14q32.
Immunogen
YY1 (NP_003394, 221 a.a. ~ 320 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
VTMWSSDEKKDIDHETVVEEQIIGENSPPDYSEYMTGKKLPPGGIPGIDLSDPKQLAEFARMKPRKIKEDDAPRTIACPHKGCTKMFRDNSAMRKHLHTH
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-YY1 produkowane u myszy zostało użyte w immunohistochemii.
Działania biochem./fizjol.
YY1 (Yin Yang 1) jest transkrypcyjnym białkiem represorowym kodowanym przez gen YY1 u ludzi. Reguluje ono różne procesy biologiczne i może odgrywać ważną rolę w kancerogenezie. Stwierdzono, że jego ekspresja jest podwyższona w liniach komórkowych raka żołądka i pierwotnych rakach żołądka. Stwierdzono, że YY1 przyczynia się do kancerogenezy w raku żołądka. Stwierdzono, że to białko wiążące DNA reguluje aktywność promotora c-fos. YY1 odgrywa rolę w proliferacji komórek, różnicowaniu, apoptozie i progresji cyklu komórkowego.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
DNA bending and orientation-dependent function of YY1 in the c-fos promoter
S Natesan
Genes & Development, 7 (1993)
Transcription factor YY1 expression in human gastrointestinal cancer cells
Dharmaraj Chinnappan
International Journal of Oncology, 34 (2009)
YY1 DNA binding and interaction with YAF2 is essential for Polycomb recruitment
Arindam Basu
Nucleic Acids Research, 42 (2013)
Expression of YY1 in Differentiated Thyroid Cancer
Jessica Arribas
Endocrine Pathology (2015)
Transcriptional repression by YY1, a human GLI-Kruppel-related protein, and relief of repression by adenovirus E1A protein
Y Shi
Cell, 34 (2009)