Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
ZRB1918
Sigma-Aldrich
Anti-Lin28A Antibody, clone 1E3 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Wybierz wielkość
25 μL
924,00 zł
4 X 25 μL
1900,00 zł
924,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μL
924,00 zł
4 X 25 μL
1900,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
924,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E3, recombinant monoclonal
opis
1E3 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 22.74 kDa
observed mol wt ~28 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey, porcine
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LIN28A(79727)
Opis ogólny
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry.This antibody is Preservative-free, produced without the harm or sacrifice of animals and exceptionally stable to allow for ambient shipping and storage if needed and thus aligns with "Waste Prevention", "Designing Safer Chemicals" and "Design for Energy Efficiency". Click here for more information.
ZooMAb® antibodies represent an entirely new generation of recombinant monoclonal antibodies.Each ZooMAb® antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb® antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Specyficzność
Clone 1E3 is a ZooMAb® rabbit recombinant monoclonal antibody that specifically detects Lin28A. It targets an epitope within 14 amino acids from the C-terminal region.
Immunogen
KLH-conjugated linear peptide corresponding to 14 amino acids from the C-terminal region of human Lin-28A.
Zastosowanie
Quality Control Testing
Evaluated by Western Blotting in NTERA2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected Lin28A in NTERA2 cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected Lin28A in F9 and H9 cell lysate.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 g from a representative lot detected Lin28A in one million NTERA2 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Lin28A in NCCIT cells.
Affinity Binding Assay:: A representative lot of this antibody bound Lin28A with a KD of 4.8 x 10-9 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Opis wartości docelowych
Protein lin-28 homolog A (UniProt: Q9H9Z2; also known as Lin-28A, Zinc finger CCHC domain-containing protein 1) is encoded by the LIN28A (also known as CSDD1, LIN28, ZCCHC1) gene (Gene ID: 79727) in human. Lin28A is a monomeric RNA-binding protein that inhibits processing of pre-let-7 miRNAs and regulates translation of mRNAs that control developmental timing, pluripotency, and metabolism. Its expression is observed in embryonic stem cells, placenta, and testis. Lin28A is predominantly cytoplasmic, and it localizes to peri-endoplasmic reticulum regions and is detected in the microsomal fraction derived from rough endoplasmic reticulum (RER). Its shuttling from the nucleus to the cytoplasm requires RNA-binding. In the peri-endoplasmic reticulum region it binds to a large number of spliced mRNAs and inhibits the translation of mRNAs destined for the ER, which reduces the synthesis of transmembrane proteins, ER or Golgi lumen proteins, and secretory proteins. Lin28A is considered a translational enhancer that drives specific mRNAs to polysomes and increases the efficiency of protein synthesis. It is shown to be essential for skeletal muscle differentiation program through the translational up-regulation of IGF2 expression. Lin28A levels are reported to be up-regulated in several primary tumors and is shown to facilitate cellular transformation in vitro. This ZooMAbZooMAb® recombinant monoclonal antibody, generated by our propriety technology, offers significantly enhanced specificity, affinity, reproducibility, and stability over conventional monoclonals. (Ref.: Jin, J., et al. (2011). Nucleic Acids Res. 39(9); 3724-3734; Heo, I., et al. (2008). Mol. Cell. 32(2); 276-284).
Postać fizyczna
Purified recombinant rabbit monoclonal antibody IgG, lyophilized in PBS with 5% Trehalose, normal appearance a coarse or translucent resin. The PBS/trehalose components in the ZooMAb formulation can have the appearance of a semi-solid (bead like gel) after lyophilization. This is a normal phenomenon. Please follow the recommended reconstitution procedure in the data sheet to dissolve the semi-solid, bead-like, gel-appearing material. The resulting antibody solution is completely stable and functional as proven by full functional testing. Contains no biocide or preservatives, such as azide, or any animal by-products. Larger pack sizes provided as multiples of 25 μL.
Rekonstytucja
300 μg/mL after reconstitution at 25 μL per vial. Please refer to guidance on suggested starting dilutions and/or titers per application and sample type.
Przechowywanie i stabilność
Recommend storage of lyophilized product at 2-8°C; Before reconstitution, micro-centrifuge vials briefly to spin down material to bottom of the vial; Reconstitute each vial by adding 25 μL of filtered lab grade water or PBS; Reconstituted antibodies can be stored at 2-8°C, or -20°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaws.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)