Merck
Wszystkie zdjęcia(15)
Kluczowe dokumenty
ZRB1798
Sigma-Aldrich
Anti-GLS Antibody, clone 1D16 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D16, recombinant monoclonal
opis
1D16 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 73.46 kDa
observed mol wt ~60 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GLS(2744)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1D16 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które wykrywa mitochondrialną postać ludzkiej glutaminazy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 23 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiej glutaminazy (GLS).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie tkanki mózgowej szczura.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło GLS w lizacie tkanki mózgowej szczura.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii wykryło GLS w lizatach z tkanki mózgowej myszy oraz z komórek PC12, SH-SY5Y i HepG2.
Affinity Binding Assay:: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała GLS z KD wynoszącym 2,4 x 10-6 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło GLS w komórkach SH-SY5Y.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło GLS w wycinkach tkanki ludzkiej nerki.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Izoforma nerkowa glutaminazy, mitochondrialna (UniProt: O94925; znana również jako EC:3.5.1.2, GLS, K-glutaminaza, amidohydrolaza L-glutaminy) jest kodowana przez gen GLS (znany również jako GLS1, KIAA0838) (Gene ID: 2744) u człowieka. GLS katalizuje pierwszą reakcję w podstawowym szlaku nerkowego katabolizmu glutaminy. Ulega ekspresji głównie w mózgu i nerkach i odgrywa istotną rolę w generowaniu energii dla metabolizmu, syntezie neuroprzekaźnika mózgu glutaminianu i utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej w nerkach. Po syntezie znajduje się w cytoplazmie i mitochondriach. Doniesiono, że cytozolowy prekursor 74-kDa przemieszcza się do mitochondriów za pomocą mitochondrialnego peptydu tranzytowego (aa 1-54) i jest przetwarzany w celu uzyskania dojrzałych podjednostek 68 kDa (aa 55-669) i 65-kDa (aa 73-669). Podczas normalnej równowagi kwasowo-zasadowej ekstrakcja glutaminy z osocza przez nerki jest niska, jednak podczas kwasicy metabolicznej około jedna trzecia glutaminy z osocza jest ekstrahowana i metabolizowana w jednym przejściu przez nerki. U ludzi opisano trzy izoformy glutaminazy, które są wytwarzane poprzez alternatywny splicing. Izoformy 1 i 3 są aktywowane przez fosforan, podczas gdy izoforma 3 nie wykazuje aktywności katalitycznej. Izoforma 1 wykazuje wysoką ekspresję w mózgu i nerkach, ale nie jest wykrywana w wątrobie. Z drugiej strony, izoforma 3 ulega wysokiej ekspresji w gwiaździaku, zwojaku, wyściółczaku. Niższe poziomy izoformy 3 odnotowano w łożysku, płucach, trzustce i nerkach, ale nie wykryto jej w wątrobie. Izoforma 2 ulega ekspresji w mięśniu sercowym i szkieletowym. Wiadomo, że mutacje w genie GLS powodują encefalopatię rozwojową i padaczkową 71 (DEE71), która charakteryzuje się opornymi na leczenie napadami, zaburzeniami neurorozwojowymi i złym rokowaniem. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Rumping, L., et al. (2019). JAMA Neurol. 76(3); 342-350; Elgadi, KM., et al. (1999). Physiol. Genomics 1(2); 51-62).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb po liofilizacji mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki). Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Rekonstytucja
Odtworzyć liofilizowany osad przeciwciała za pomocą 25 μl ultraczystej wody lub soli fizjologicznej buforowanej fosforanem (PBS). Zapoznaj się z naszym protokołem rekonstytucji i szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi aplikacji w zakresie sugerowanych rozcieńczeń początkowych i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.