Kluczowe dokumenty
WH0002744M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GLS antibody produced in mouse
clone 5C4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DKFZp686O15119, Anti-GLS1, Anti-KIAA0838, Anti-glutaminase
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5C4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GLS(2744)
Opis ogólny
Sahai (1983) [PubMed 6825316] wykazał obecność glutaminazy aktywowanej fosforanami (EC 3.5.1.2) w ludzkich płytkach krwi. Jest to główny enzym wytwarzający glutaminian z glutaminy. Znaczenie tego enzymu wynika z jego możliwego wpływu na zaburzenia zachowania, w których glutaminian działa jako neuroprzekaźnik (Prusiner, 1981). Wysoka odziedziczalność glutaminazy płytkowej została wskazana w badaniach Sahai i Vogel (1983) [PubMed 6682827], którzy stwierdzili współczynnik korelacji wewnątrzklasowej wynoszący 0,96 dla bliźniąt monozygotycznych i 0,53 dla bliźniąt dizygotycznych.[dostarczone przez OMIM
Immunogen
GLS (NP_055720, 580 a.a. ~ 669 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
EQRDYDSRTALHVAAEGHVEVVKFLLEACKVNPFPKDRWNTPMDEALHFGHHDVFKILQEYQVQYTPQGDSDNGKENQTVHKNLDGLL
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Song Zhao et al.
Cell death & disease, 10(4), 284-284 (2019-03-27)
Bcl-2 associated athanogene 3 (BAG3) is an important molecule that maintains oncogenic features of cancer cells via diverse mechanisms. One of the important functions assigned to BAG3 is implicated in selective macroautophagy/autophagy, which attracts much attention recently. However, the mechanism