Merck
Wszystkie zdjęcia(14)
Kluczowe dokumenty
ZRB1234
Sigma-Aldrich
Anti-TGN46 Antibody, clone 2F13 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Trans-Golgi network integral membrane protein 2;Trans-Golgi network glycoprotein 46;TGN38 homolog; hTGN46;Trans-Golgi network glycoprotein 48;hTGN48;Trans-Golgi network glycoprotein 51;hTGN51; Trans-Golgi network protein 2
Wybierz wielkość
25 μL
924,00 zł
4 X 25 μL
1900,00 zł
924,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μL
924,00 zł
4 X 25 μL
1900,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
924,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F13, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 45.88 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TGOLN2(10618)
Opis ogólny
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry.This antibody is Preservative-free, produced without the harm or sacrifice of animals and exceptionally stable to allow for ambient shipping and storage if needed and thus aligns with "Waste Prevention", "Designing Safer Chemicals" and "Design for Energy Efficiency". Click here for more information.
ZooMAb® antibodies represent an entirely new generation of recombinant monoclonal antibodies.Each ZooMAb® antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb® antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Specyficzność
Clone 2F13 is a ZooMAb® Rabbit recombinant monoclonal antibody that specifically detects Trans-Golgi network glycoprotein 46 (TGN46). It targets an epitope within 22 amino acids from the C-terminal region.
Immunogen
KLH-conjugated linear peptide corresponding to 22 amino acids from the C-terminal region of human Trans-Golgi network glycoprotein 46 (TGN46).
Zastosowanie
Quality Control Testing
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in Human colon tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected TGN46 in Human colon tissue sections.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected TGN46 in Human liver tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected TGN46 in A549 cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound TGN46 peptide with a KD of 5.5 x 10-9 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Trans-Golgi network integral membrane protein 2 (UniProt: O43493; also known as Trans-Golgi network glycoprotein 46, TGN38 homolog, hTGN46, Trans-Golgi network glycoprotein 48, hTGN48, Trans-Golgi network glycoprotein 51, hTGN51, Trans-Golgi network protein 2) is encoded by the TGOLN2 (also known as TGN46, TGN51) gene (Gene ID: 10618) in human. The trans-Golgi network (TGN) is a tubulo-vesicular structure that lies adjacent to the trans-most cisternae of the Golgi stack. It is the major site where secretory and membrane proteins are sorted to the plasma membrane, lysosomes, endosomes, and secretory granules. TGN46 is a widely expressed, single-pass type I membrane glycoprotein that is synthesized with a signal peptide (aa 1-21), which is subsequently cleaved off to produce the mature form that contains an extracellular domain (aa 22-381), a transmembrane domain (aa 382-402) and a cytoplasmic domain (aa 403-437). It is involved in regulating membrane traffic to and from trans-Golgi network. It cycles between the trans-Golgi network and the cell surface returning via endosomes. Its retrograde transport involves the tethering, docking, fusion, and post translational modification of TGN proteins. This ZooMAb® recombinant monoclonal antibody, generated by our propriety technology, offers significantly enhanced specificity, affinity, reproducibility, and stability over conventional monoclonals. (Ref.: Kain, R., et al. (1998). J. Biol. Chem. 273(2); 981-988).
Postać fizyczna
Purified recombinant rabbit monoclonal antibody IgG, lyophilized in PBS with 5% Trehalose, normal appearance a coarse or translucent resin. The PBS/trehalose components in the ZooMAb formulation can have the appearance of a semi-solid (bead like gel) after lyophilization. This is a normal phenomenon. Please follow the recommended reconstitution procedure in the data sheet to dissolve the semi-solid, bead-like, gel-appearing material. The resulting antibody solution is completely stable and functional as proven by full functional testing. Contains no biocide or preservatives, such as azide, or any animal by-products. Larger pack sizes provided as multiples of 25 μL.
Rekonstytucja
300 μg/mL after reconstitution at 25 μL per vial. Please refer to guidance on suggested starting dilutions and/or titers per application and sample type.
Przechowywanie i stabilność
Recommend storage of lyophilized product at 2-8°C; Before reconstitution, micro-centrifuge vials briefly to spin down material to bottom of the vial; Reconstitute each vial by adding 25 μL of filtered lab grade water or PBS; Reconstituted antibodies can be stored at 2-8°C, or -20°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaws.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)