BAF420710009
SP 8949 2485 1.0 Szafa osuszacza gazowego
volume 0.7 ft3
Wybierz wielkość
2590,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2590,00 zł
Polecane produkty
Materiały
amber
polycarbonate
Właściwości
Can be stacked three high
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F42071-0009
wys. całkowita × szer. × śr.
21.3 cm (8.4 in.) × 34.1 cm (13.4 in.) × 41.4 cm (16.3 in.)
pojemność
0.7 ft3
Opis ogólny
- Konstrukcja z poliwęglanu Durastar blokuje 99% światła UV* i jest odporna na plamy, pęknięcia i działanie substancji chemicznych.
- Zamontowane z tyłu porty gazowe są zwężane, aby umożliwić podłączenie rurek o średnicy wewnętrznej od 1/4 do 3/4".
- Modele w kolorze bursztynowym zmniejszają przenikanie światła widzialnego o ponad 50%, co czyni je idealnym wyborem do przechowywania materiałów wrażliwych na światło, takich jak odczynniki, wzorce analityczne i badane związki.
- Duże drzwi maksymalizują dostęp do przestrzeni wewnętrznej i mają opatentowaną konstrukcję uszczelnienia, zatrzaski i pętle zabezpieczające na kłódkę lub plomby zabezpieczające przed manipulacją.
- Perforowane półki ułatwiają cyrkulację suchego powietrza; miejsce na środek osuszający pod dolną półką
- Łatwy do obserwacji cyfrowy higrometr znajduje się z przodu drzwi; boczne drzwi wahadłowe otwierają się w lewo
- Kompaktowe wymiary 34,1W x 41,4cmD zapewniają oszczędność miejsca i możliwość ustawienia do 3 jednostek jedna na drugiej
- Dostępne wymienne półki; urządzenia 4.0 można przekształcić z konfiguracji pionowej w poziomą lub odwrotnie, obracając urządzenie i zamawiając odpowiednią liczbę półek.
- Porty gazowe można zamknąć, aby używać osuszacza ze standardowymi wkładami osuszającymi.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)