ZMS1104
Anti-Aldh1L1 Antibody, clone N103/39 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Wybierz wielkość
924,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
924,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
N103/39, recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 98.87 kDa
observed mol wt ~100 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... ldh1I1(64392)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie tkanki mózgu szczura.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło Aldh1L1 w lizacie tkanki mózgu szczura.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Aldh1L1 w lizatach tkanki mózgowej człowieka i myszy.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Aldh1L1 w skrawkach tkanki mózgowej człowieka i szczura.
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Aldh1L1 w wycinkach tkanki ludzkiej kory mózgowej.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)