Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5701644
Sigma-Aldrich
Anty-ALDH1L1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ALDH1L1(10840)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen katalizuje konwersję 10-formylotetrahydrofolianu, fosforanu dinukleotydu nikotynamidoadeninowego (NADP+) i wody do tetrahydrofolianu, NADPH i dwutlenku węgla. Kodowane białko należy do rodziny dehydrogenaz aldehydowych. Utrata funkcji lub ekspresji tego genu wiąże się ze zmniejszoną apoptozą, zwiększoną ruchliwością komórek i progresją raka. Istnieje transkrypt antysensowny, który nakłada się na przeciwną nić z tym locus genu. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. [dostarczone przez RefSeq, czerwiec 2012].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego ALDH1L1
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)