Z768502
The Belly Dancer® orbital shaker
with 2nd tier platform, AC/DC input 110 V AC, US 2-pin plug
Synonim(y):
amplification, cell culture growth, gel staining, immunoprecipitation, membrane rinsing, northern hybridization, phage elution, southern hybridization, western blotting
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
0 ‑ 8 ° platform pitch control
producent / nazwa handlowa
IBI BDRLS0001
Parametry
0-100 rpm speed
szer. × śr. × wys.
15 in. × 15 in. × 9 in.
platforma szer. × dł.
12 in. × 12 in.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Płynne połączenie pionowego i poziomego ruchu orbitalnego pozwala na szybszą wymianę odczynników w zastosowaniach takich jak barwienie i odbarwianie żeli oraz promuje niższe tło w technikach blottingu. Unikalny trójwymiarowy ruch i szeroki zakres prędkości zapewniają również doskonały wzrost w wielu zastosowaniach związanych z hodowlą komórek i tkanek. Łatwa regulacja prędkości i kąta nachylenia platformy zapewnia szeroki zakres warunków mieszania, od bardzo delikatnego do energicznego.
Belly Dancer to wyjątkowo prosty system mieszania cieczy, składający się z orbitującej platformy elastycznie zakotwiczonej w czterech rogach, dzięki czemu ruch platformy, regulowany za pomocą kołnierza sterującego nachyleniem platformy, jest niezwykle skutecznym połączeniem platformy kołyszącej i wytrząsarki orbitalnej. Jednowymiarowe wytrząsarki nie mają takiej wszechstronności i zakresu zastosowań, które wynikają ze zmiennej prędkości i regulowanego nachylenia platformy Belly Dancer.
Aby korzystać z tego produktu w Wielkiej Brytanii, należy osobno zamówić Z768588.
Informacje prawne
wymagane, ale niedostarczone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)