Kluczowe dokumenty
Z763144
Prism centrifuge adapters
for 0.5 mL tubes, pack of 8 ea
Synonim(y):
akcesoria do sprzętu laboratoryjnego
Wybierz wielkość
8 EA
324,00 zł
324,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
8 EA
324,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
324,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
Holds 0.5 mL tubes
opakowanie
pack of 8 ea
producent / nazwa handlowa
Labnet C1205-8
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with C1801
for use with Labnet Prism (TM) Mini Centrifuge
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Prism is a trademark of Labnet Intl., Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)