Z760900
TPP® Filtermax rapid bottle filter unit
filter capacity 500 mL, pack of 10 ea
Synonim(y):
butelki z filtrem
Wybierz wielkość
1410,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1410,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
sterylność
sterile
Właściwości
cap
graduations
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
TPP 99500
dostępność
not available in (available only in North America)
pojemność butelki
500 mL
powierzchnia filtracyjna
49 cm2
pojemność filtra
500 mL
pojemność lejka
500 mL
rozmiar
93 mm × 93 mm × 213 mm
wielkość porów
0.22 μm
Opis ogólny
- 6583 zaleca napełnienie filtra cieczą przed zastosowaniem próżni.
- Nasadki i kolby filtrów z podziałką.
- Dostępne również oddzielnie.
- Dostarczane jako sterylne jednostki.
- Gotowe do użycia z pompą lub zbiornikiem ciśnieniowym.
- Kolba może służyć jako zbiornik medium.
Cechy i korzyści
- Szeroka kwadratowa powierzchnia filtra wynosząca odpowiednio 49 cm2 i 69 cm2.
- Specjalny wspornik siatki lamelowej
- Doskonała membrana filtra PES o wielkości porów 0,22 μm.
- Każdy zestaw filtrów zawiera adapter do próżniowego węża przyłączeniowego i oddzielnie pakowaną zakrętkę.
- Niski poziom wiązania białek, doskonała odporność chemiczna i wysokie natężenie przepływu.
- Solidna kwadratowa podstawa: zabezpiecza podstawę i zapobiega ryzyku zakleszczenia jednostki filtrującej przez przewód próżniowy.
- Średni zbiornik idealny do oszczędzania miejsca.
- Zwężająca się szyjka umożliwia pewny i antypoślizgowy chwyt systemu "rapid"-Filtermax.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)