WHA2017006
Whatman® Antibiotic Assay Discs
diam. 6 mm
Synonim(y):
testy mikrobiologiczne
Wybierz wielkość
959,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
959,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 2017-006
Whatman Article No. 28418660 (US reference)
Średnica
6 mm
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Antybiogram umożliwia racjonalną i selektywną chemioterapię.
- Krążki testowe mogą być powlekane środkami chemioterapeutycznymi, umieszczane na niewinizowanym agarze odżywczym i inkubowane.
- Wielkość strefy zahamowania jest miarą skuteczności substancji.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)