Z760919
TPP® Filtermax rapid bottle-top filter
filter capacity 500 mL, pack of 21 ea
Synonim(y):
filter bottles
Wybierz wielkość
2680,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2680,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap
graduations
opakowanie
pack of 21 ea
producent / nazwa handlowa
TPP 99505
dostępność
not available in (available only in North America)
powierzchnia filtracyjna
49 cm2
pojemność filtra
500 mL
pojemność lejka
500 mL
rozmiar
89 mm × 89 mm × 111 mm
wielkość porów
0.22 μm
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Large quadratic filter surface of 49 cm2 and saves storage space.
- Supported with a special lamella grid and high-quality PES filter membrane.
- Pore size: 0.22 μm with low protein binding capacity leading to high flow rate.
- Avoids risk of encompassment due to secure footprint.
- Suitable as a medium reservoir flask.
- Filter top and flask are available separately, provided with GL-45 compatible screw thread.
- Tapered shape neck provides a firm grip for large and small hands as well as a slip-free grip of the rapid-Filtermax system.
- Graduated filter top and flask.
- Sterile units
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)