Kluczowe dokumenty
Z756660
Freezer storage box, 81-place
purple
Synonim(y):
Przechowywanie w zamrażarce, pojemnik do przechowywania, pojemnik do zamrażania
About This Item
Kod UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.22
Materiały
natural polypropylene
purple
Właściwości
Holds 81 x 0.5, 1.5 or 2 mL vials
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18852-0015
metody
cryopreservation: suitable
dł. × szer. × wys.
14 cm × 14 cm × 4.9 cm
Opis ogólny
Sturdy freezer boxes provide compact storage and keep microcentrifuge tubes organized on the bench, in the freezer, or during transport. 81-place 9 x 9 row boxes hold 0.5, 1.5 and 2.0 mL tubes and cryo vials.
  • Alphanumeric indexing
  • Withstand -80°C to +121°C (-112° to +249°F)
  • Stackable with molded-in ′no slide′ features
  • Lift off lid has matte panels on two sides for convenient labeling
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)