Kluczowe dokumenty
Z743551
Thermal MicroBead bag
nylon mesh with drawstring closure
Wybierz wielkość
1 EA
98,00 zł
98,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
98,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.17
98,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech BEAD-BAG
metody
PCR: suitable
Opis ogólny
The Microbead Bag is a nylon mesh bag with drawstring closure for storing, cleaning, using and transporting Thermal Microbeads. Fits our Glacierbrand Ice Buckets and can be used with Cool Bricks for prolonged cooling.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)